Merck
W263303
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-Limonene
greener alternative
≥93%
Synonim(y):
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
Numer FEMA:
2633
Beilstein:
2204754
Numer WE:
Nr Rady Europy:
491
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.045
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
orange; citrus; sweet
klasa czystości:
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥93%
aktywność optyczna
[α]20/D +120°, neat
granice wybuchowości
6.1 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
gęstość
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
orange; citrus; sweet
ciąg SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Klucz InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
  • Self-assembled nanostructured aqueous dispersions as dermal delivery systems.: Investigates the potential of (R)-(+)-Limonene in pharmaceutical formulations, showing how its properties can enhance the delivery of active compounds through the skin, suggesting applications in transdermal therapeutic systems (Hoppel et al., 2015).
  • Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
    For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
    Kod klasy składowania
    3 - Flammable liquids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 2
    Temperatura zapłonu (°F)
    123.8 °F - closed cup
    Temperatura zapłonu (°C)
    51 °C - closed cup
    Środki ochrony indywidualnej
    Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Klienci oglądali również te produkty
    Bingyin Peng et al.
    Metabolic engineering, 47, 83-93 (2018-02-23)
    Monoterpene production in Saccharomyces cerevisae requires the introduction of heterologous monoterpene synthases (MTSs). The endogenous farnesyl pyrosphosphate synthase (FPPS; Erg20p) competes with MTSs for the precursor geranyl pyrophosphate (GPP), which limits the production of monoterpenes. ERG20 is an essential gene
    Alessia Mastrodonato et al.
    Scientific reports, 8(1), 262-262 (2018-01-13)
    Exposure to extremely low-frequency electromagnetic fields (ELFEF) influences the expression of key target genes controlling adult neurogenesis and modulates hippocampus-dependent memory. Here, we assayed whether ELFEF stimulation affects olfactory memory by modulating neurogenesis in the subventricular zone (SVZ) of the
    Marina Lehmann et al.
    Behavioral ecology and sociobiology, 65(2), 205-215 (2011-02-26)
    Circadian rhythmicity plays an important role for many aspects of honey bees' lives. However, the question whether it also affects learning and memory remained unanswered. To address this question, we studied the effect of circadian timing on olfactory learning and
    Johannes Niebler et al.
    Phytochemistry, 109, 66-75 (2014-12-04)
    Frankincense has been known, traded and used throughout the ages for its exceptional aroma properties, and is still commonly used in both secular and religious settings to convey a pleasant odor. Surprisingly, the odoriferous principle(s) underlying its unique odor profile
    Matthew W Bernart
    Journal of AOAC International, 98(1), 94-97 (2015-04-11)
    The citrus-derived bioactive monoterpene limonene is an important industrial commodity and fragrance constituent. An RP isocratic elution C18 ultra-HPLC (UHPLC) method using a superficially porous stationary phase and photodiode array (PDA) detector has been developed for determining the limonene content