W504505
(S)-(−)-Limonene
≥95%, FG
Synonim(y):
(−)-p-Mentha-1,8-diene, (−)-Carvene, (S)-4-Isopropenyl-1-methyl cyclohexene
About This Item
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]20/D −90 to -61°, neat (angular)
granice wybuchowości
6.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
tw
175-177 °C (lit.)
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
camphoraceous; herbaceous; pine
ciąg SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
XMGQYMWWDOXHJM-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Efficient production of (S)-limonene and geraniol in Saccharomyces cerevisiae through the utilization of an Erg20 mutant with enhanced GPP accumulation capability.: This study highlights a metabolic engineering approach to enhance the production of (S)-limonene and geraniol in yeast, offering potential for scalable biosynthesis of these valuable compounds (Bernard et al., 2024).
- The behavioral sensitivity of mice to acyclic, monocyclic, and bicyclic monoterpenes.: This research investigates the effects of various terpenes including (S)-limonene on mice behavior, providing insights into potential therapeutic applications (Williams et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51 °C - closed cup