8.14546
DL-Limonene
(mixture of D- and L-form ~1:1) for synthesis
Synonim(y):
DL-Limonene, DL-p-Mentha-1,8-diene, 4-Isopropyl-1-methylcyclohexene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
2.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
255 °C
siła działania
5300 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
0.7-6.1 % (v/v)
bp
178 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
temp. przejścia
flash point 43 °C
gęstość
0.84 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
C1(CCC(=CC1)C)C(=C)C
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3
Klucz InChI
XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils: A study evaluates the antimicrobial and anti-inflammatory activities of essential oils from Juniperus species, with a focus on compounds including DL-limonene, suggesting its utility in ethnopharmacology and as a green solvent in medicinal plant research (Darwish et al., 2020).
Komentarz do analizy
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup