Merck
59240
Supelco
Isoprene
analytical standard
Synonim(y):
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHC(CH3)=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
68.12
Beilstein:
969158
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.35 (vs air)
ciśnienie pary
8.82 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
428 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zawiera
~0.02% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
granice wybuchowości
10 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
gęstość
0.681 g/mL at 20 °C
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Klucz InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Isoprene is a reactive aliphatic hydrocarbon that originates as a byproduct of cholesterol synthesis.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Zastosowanie
Isoprene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in human breath samples using substrate-integrated hollow waveguide mid-infrared sensors and thermal desorption gas chromatography with ultraviolet detection.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-65.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of isoprene in human breath by thermal desorption gas chromatography with ultraviolet detection
Jones W.A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 672(1), 1-6 (1995)
Towards the determination of isoprene in human breath using substrate-integrated hollow waveguide mid-infrared sensors
Perez-Guaita D, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 8(2), 183-190 (2014)
Determination of isoprene in human expired breath using solid-phase microextraction and gas chromatography?mass spectrometry
Hyspler R, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 739(1), 183-190 (2000)
Blackley.C.D
Polymer Latices: Science and technology Volume 2: Types of lattices, (2) (1997)
Szmant.HH
Organic Building Blocks of the Chemical Industry (1989)