Merck
416169
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~170
Synonim(y):
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~170
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478
gęstość
1.11 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
Klucz InChI
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
444.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
229 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)