Merck
373885
Sigma-Aldrich
Glycerol propoxylate-block-ethoxylate
average Mn ~5,300
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H22O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<0.3 mmHg ( 20 °C)
opis
functionality 2.5
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,300
zawiera
400-800 ppm BHT as inhibitor
skład
ethoxylate, 15%
propoxylate, 85%
gęstość
1.013 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
OCCO.CC(O)CO.OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3.C3H8O2.C2H6O2/c4-1-3(6)2-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h3-6H,1-2H2;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
Klucz InChI
VKVYTKULMKDWLP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)