Kluczowe dokumenty
202320
Poly(propylene glycol)
average Mn ~1,000
Synonim(y):
PPG, Poly(propylene oxide)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,000
zawiera
130-190 ppm proprietary phenolic antioxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.449
lepkość
150 cSt(25 °C)(lit.)
wartość hydroksylowa
111 mg KOH/g
rozpuszczalność
water: miscible (completely)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-5(8)4-9-6(2)3-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DUFKCOQISQKSAV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As a precursor to synthesize multiblock thermo-responsive smart polymers for various biomedical applications. The presence of PPG is the main reason for the thermosensitivity of these polymers. For example, it can be used to synthesize poly(ester urethane)s.
- For the surface modification of sisal fiber to enhance nucleating ability.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
445.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
229.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?