14529
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
1,900
Synonim(y):
Jeffamine® ED-2003, Polyethylene glycol
Poziom jakości
Postać
solid
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(O,O′ -bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol (Jeffamine® ED-2003) is a functional oligomer with a high content of polypropylene glycol (PEO). {3}
Zastosowanie
Jeffamine® ED-2003 may be used for the solubilisation of CdSe-based quantum dots (QDs). Functionalization of QDs makes it easier for them to bind with proteins. {2} Jeffamine® ED-2003 may be used for the insitu fabrication of PEO/silica membranes.{3}
Informacje prawne
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
In situ fabrication of cross-linked PEO/silica reverse-selective
membranes for hydrogen purification
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 6492-6504 (2009)