Merck
406651
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)
average Mn ~230
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~230
współczynnik refrakcji
n20/D 1.447
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
Klucz InChI
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) is a flexible hydrophobic polymer widely used in the preparation of epoxy resins.
Zastosowanie
Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether) (PEA) can be used as an additive:
  • To passivate the trap states(surface and grain defects) in perovskite solar cells. PEA helps to improve the stability and efficiency of devices.
  • To fabricate nanocomposites for CO2 capture. The ether group of PEA acts as a proton acceptor that helps to improve the thermal stability and amount of CO2 captured.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amine functionalized hierarchical bimodal mesoporous silicas as a promising nanocomposite for highly efficient CO2 capture
Peiyu Zhao, et al.
Journal of CO2 Utilization, 34, 543-557 (2019)
an efficient trap passivator for perovskite solar cells: Poly (propylene glycol) bis (2-aminopropyl ether)
Ningli Chen, et al.
Nano-Micro Letters, 12, 1-13 (2020)
Synthesis and properties of a bio-based epoxy resin from 2, 5-furandicarboxylic acid (FDCA
Jun Deng, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 15930-15939 (2015)
Modification of hydrogenated Bisphenol A epoxy adhesives using nanomaterials
Il-Nyoung Yoon, et al.
International Journal of Adhesion and Adhesives, 31, 119-125 (2011)