Merck
422118
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminopropyl)-O′-(2-methoxyethyl)polypropylene glycol
average Mn ~600
Synonim(y):
Jeffamine® M-600, Polypropylene glycol 500 mono-2-aminoethyl mono-2-methoxyethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2O[CH(CH3)CH2O]nCH2CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
viscous liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn ~600
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
gęstość
0.98  g/mL at 25 °C
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
hydroxyl
ciąg SMILES
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
COCCO.CC(N)CO.OCCCO
InChI
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
1S/C3H9NO.2C3H8O2/c1-3(4)2-5;1-5-3-2-4;4-2-1-3-5/h3,5H,2,4H2,1H3;4H,2-3H2,1H3;4-5H,1-3H2
Klucz InChI
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
XVTJMTQHAYBRLF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jeffamine® M-600 is a polyether amine used as a surface modifier for epoxy nanocomposites.
Zastosowanie
O-(2-aminopropyl)-O′-(2-methoxyethyl)polypropylene glycol can be employed as a dispersant in non-aqueous media for colloidal processing of silicon nitride (Si3N4), resulting in a deagglomerated stable Si3N4 suspension. It is also used to synthesize PEMA-g-PPG graft copolymer [poly(ethylene-alt-maleic anhydride)-g- poly(propylene glycol)] for the process of CO2 capture membranes.
Informacje prawne
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel class of dispersants for colloidal processing of Si3N4 in non-aqueous media
Wang L, et al.
Materials Letters, 40(1), 14-17 (1999)