Merck
369519
Sigma-Aldrich
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
97%
Synonim(y):
O,O′-Bis(3-aminopropyl)diethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
O[CH2CH2O(CH2)3NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
Beilstein:
1760709
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
146-148 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCOCCOCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2
Klucz InChI
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine can be used as a surface passivation agent for the synthesis of photoluminescent carbon nanodots for semiconductor applications.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
282.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
139 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francisco Arriagada et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-02-10)
The design of efficient, biocompatible, and easily prepared vehicles for drug delivery is a subject of great interest for medicine and pharmaceutical sciences. To achieve the above goals, surface functionalization is critical. Here, we report a hybrid nanocarrier consisting of
Highly luminescent carbon nanodots by microwave-assisted pyrolysis
Zhai X, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48(64), 7955-7957 (2012)
One-step synthesis of surface passivated carbon nanodots by microwave assisted pyrolysis for enhanced multicolor photoluminescence and bioimaging
Liu C, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(35), 13163-13167 (2011)
Fluorescent carbon nanodots conjugated with folic acid for distinguishing folate-receptor-positive cancer cells from normal cells
Song Y, et al.
Journal of Materials Chemistry, 22(25), 12568-12573 (2012)
Nano-carrier for gene delivery and bioimaging based on carbon dots with PEI-passivation enhanced fluorescence
Liu C, et al.
Biomaterials, 33(13), 3604-3613 (2012)