Merck
176095
Sigma-Aldrich
2,2′-Oxydiethylamine dihydrochloride
97%
Synonim(y):
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride, 2-Aminoethyl ether dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
O(CH2CH2NH2)2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.07
Beilstein:
3672341
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
230-234 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ether
ciąg SMILES
Cl.Cl.NCCOCCN
InChI
1S/C4H12N2O.2ClH/c5-1-3-7-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Klucz InChI
KTCUXFVANABSPX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,2′-Oxybis(ethylamine) dihydrochloride was used in the synthesis of macrocyclic bisimines.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The preparation of thiophene-based azacryptand Mannich bases.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 717-724 (2002)