250233
Cytochalasin B
from Helminthosporium dematioideum, ≥98% (HPLC), solid, cell-permeable fungal toxin, Calbiochem®
Synonim(y):
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum, Cell-permeable fungal toxin.
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 2790
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
methanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)\C=C\[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
Klucz InChI
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Blocking the formation of contractile microfilaments
Przestroga
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Theodoropoulos, P.A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 1875.
Benya, P.D., and Padilla, S.R. 1993. Exp. Cell Res. 204, 268.
Cairns, M.T., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 8176.
Nowak, D. 1990. Biomed. Biochim. Acta49, 353.
Wang, F., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 543.
Edwards, S.W., and Lloyd, D. 1988. FEBS Lett.227, 39.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3