Key Documents
APOAF
Annexin V-FITC Apoptosis Detection Kit
Synonim(y):
Annexin V-FITC, Apoptosis probe FITC
About This Item
Polecane produkty
zastosowanie
(20 tests)
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
flow cytometry: suitable
Zastosowanie
cell analysis
detection
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- in staining of LNCaP prostate cancer cells for measuring the G. lucidum extracts activity during the treatment of prostate cancer.
- for tumor cell labelling to study the inhibitory activity of DBP-maf (Vitamin D binding protein-macrophage activating factor) on prostate tumor cells.
- for indirect measurement of flippase activity.
Cechy i korzyści
- Rapid labeling of cells. Cell staining takes only 10 minutes.
- No cell fixation or processing required, reducing the detection time and allowing the cells to be used for further study.
- Propidium iodide secondary dye is included with the kit to differentiate apoptotic cells from viable and necrotic cells.
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- APOAFA
produkt powiązany
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Testy apoptozy komórkowej do wykrywania zaprogramowanej śmierci komórki przy użyciu aneksyny V, kaspazy i testów fragmentacji DNA TUNEL.