zastosowanie
sufficient for 60 cell suspensions
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
flow cytometry: suitable
Zastosowanie
cell analysis
detection
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
Zasada
Tylko elementy zestawu
- Br-dUTP 480 μL
- Fluorescein PRB-1 antibody 300 μL
- Negative control cells 5 mL
- PI/RNase staining buffer 30 mL
- Positive control cells 5 mL
- Reaction buffer .6 mL
- Rinsing buffer 120 mL
- Terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) 45 μL
- Wash buffer 120 mL
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Testy komórkowe do proliferacji komórek (BrdU, MTT, WST1), żywotności komórek i eksperymentów cytotoksyczności do zastosowań w badaniach nad rakiem, neuronauką i komórkami macierzystymi.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.