647925
Trichostatin A
from Streptomyces sp., ≥98% (HPLC), lyophilized solid, HDAC inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Kwas 4,6-dimetylo-7-[ p-dimetyloaminofenylo]-7-oksahepta-2,4-dienohydroksamowy, TSA, inhibitor HDAC IX
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Trichostatin A, Streptomyces sp., A potent and reversible, cell-permeable inhibitor of histone deacetylase.
Poziom jakości
opis
RTECS - MI5215000
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
methanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(O)C(=O)\C=C\C(=C\C(C)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C)\C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+
Klucz InChI
RTKIYFITIVXBLE-WKWSCTOISA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
histone deactylase
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Gray, S.G. and Ekstrom, T.J. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 245, 423.
Takahashi, I., et al. 1996. J. Antibiot. 49, 453.
Taunton, J., et al. 1996. Science 272, 408.
Futamura, M., et al. 1995. Oncogene 10, 1119.
Hoshikawa, Y., et al. 1994. Exp. Cell Res. 214, 189.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3