647926-M
Trichostatin A, Streptomyces sp.
InSolution, ≥98%, reversible inhibitor of histone deacetylase
Synonim(y):
InSolution Trichostatin A, Streptomyces sp., 4,6-Dimethyl-7-[p-dimethylaminophenyl]-7-oxahepta-2,4-dienohydroxamic Acid, HDAC Inhibitor IX, TSA
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
histone deactylase
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)