Merck
B103500
Sigma-Aldrich
Butyric acid
≥99%
Synonim(y):
1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
906770
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
3.04 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.43 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
824 °F
granice wybuchowości
10 %
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
pH
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
bp
162 °C (lit.)
mp
−6-−3 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 10 g/L at 20 °C
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
Klucz InChI
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HDAC1(3065)
Opis ogólny
Kwas masłowy, znany również jako kwas etylooctowy, to krótkołańcuchowy lotny kwas tłuszczowy, który jest powszechnie stosowany jako prekursor w syntezie maślanu etylu i maślanu butylu.
Zastosowanie
Butyric acid may be used as a starting material in the preparation of 4-heptanone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
4-Heptanone
Davis R, et al.
Organic Syntheses, 47, 75-75 (1967)
Laura Pasqualucci et al.
Nature, 471(7337), 189-195 (2011-03-11)
B-cell non-Hodgkin's lymphoma comprises biologically and clinically distinct diseases the pathogenesis of which is associated with genetic lesions affecting oncogenes and tumour-suppressor genes. We report here that the two most common types--follicular lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma--harbour frequent structural
Lara A Skelton et al.
Physiological reports, 3(3) (2015-03-18)
The renal proximal tubule (PT) plays a major role in whole-body pH homeostasis by secreting H(+) into the tubule lumen. Previous work demonstrated that PTs respond to basolateral changes in [CO2] and [HCO3-] by appropriately altering H(+) secretion-responses blocked by
Gili Berkovitch et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(23), 7356-7369 (2008-11-15)
Multifunctional acyloxyalkyl ester prodrugs of 5-aminolevulinic acid in cancer cell lines inhibited the proteasome and induced apoptosis and heme synthesis. The most potent prodrug was butyryloxymethyl 5-amino-4-oxopentanoate (1a). The metabolically released formaldehyde from the prodrugs was the dominant factor affecting
Luis Vázquez et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 4, 6-6 (2016-02-24)
Problems derived from obesity and overweight have recently promoted the development of fat substitutes and other low-calorie foods. On the one hand, fats with short- and medium-chain fatty acids are a source of quick energy, easily hydrolyzable and hardly stored
Produkty
Separation of Propionic acid; Acetic acid; Heptanoic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isocaproic acid; Butyric acid; Isovaleric acid
Separation of Methyl oleate; Caprylic acid; Heptanoic acid; Methyl decanoate; Methyl dodecanoate; Myristic acid; Methyl palmitate; Methyl palmitoleate; Methyl stearate; Methyl linoleate; Methyl linolenate; Acetic acid; Arachidic acid; Behenic acid; Propionic acid; Isobutyric acid; Valeric acid; Isovaleric acid; Isocaproic acid; Butyric acid
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.
Protokoły
In this study, SPME was used for the analysis of free fatty acids in Parmesan cheese using a 65 μm Carbowax/divinylbenzene (DVB) SPME fiber. Headspace extraction of the cheese sample was conducted at 65 °C for 15 minutes and analyzed by GC with FID detection. SPME is ideal for analyzing the volatiles associated with solid food samples. The phase chemistry of the Nukol GC column provides excellent peak shape of acidic compounds.
Separation of Acetone; Acetic acid; Propionic acid; Ethyl butyrate; Ethanol; Isoamyl acetate; Isobutyric acid; 3-Methyl-2-butanol; Methyl acetate; 1-Propanol; Acetal, ≥98%, FG; 2-Methyl-1-pentanol; Butyl acetate; Ethyl propionate; 3-Pentanol; 2-Pentanol, 98%; Ethyl isobutyrate; Isobutyl acetate; Acetaldehyde; Furfural; Butyric acid; Methanol; Ethyl acetate