Kluczowe dokumenty
8.00821
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid
for synthesis
Synonim(y):
Pentanoic acid, Valeric acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
203-677-2
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
360 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.8-7.3 % (v/v)
pH
2.7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
tw
186 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
temp. przejścia
flash point 86 °C
rozpuszczalność
40 g/L
gęstość
0.938 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.940
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2