Merck
W310107
Sigma-Aldrich
Valeric acid
≥99%, FCC, FG
Synonim(y):
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer FEMA:
3101
Beilstein:
969454
Numer WE:
Nr Rady Europy:
7
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.007
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
EU Regulations 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.15 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
707 °F
granice wybuchowości
7.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
bp
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
mp
−20-−18 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cheesy; acidic; rancid
ciąg SMILES
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Valeric acid is one of the volatile flavor compounds identified in soy sauce, roasted barley, Auricularia polytricha essential oil and rice.
Zastosowanie
  • Synthesis and biodegradation testing of some synthetic oils based on ester.: Examines the biodegradability of ester-based synthetic oils, with valeric acid esters playing a crucial role in environmental sustainability of industrial lubricants (Shazly RIE et al., 2024).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Flavor and taste compounds analysis in Chinese solid fermented soy sauce.
Yanfang Z & Wenyi T.
African Journal of Biotechnology, 8(4) (2009)
Studies on Flavor Components of Roasted Barley.
Wang PS, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 34(4), 561-567 (1970)
Analysis of Volatile Odor Components of Superheated Steam-cooked Rice with a Less Stale Flavor.
Takemitsu H, et al.
Food Science and Technology Research, 22(6), 771-778 (2016)
Volatile flavor components of Korean Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. mushroom.
Lee JG, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 38(6), 546-548 (1995)
D M Saunders et al.
The Australian & New Zealand journal of obstetrics & gynaecology, 18(3), 198-201 (1978-08-01)
The effect of oestradiol valerate on levels of blood cholesterol, triglycerides, free oestradiol and coagulation factors, as well as on urinary oestrogens and free cortisol was measured in 10 oöphorectomised women. Despite the very high urinary oestrogen levles obtained, there