Merck
H11696
Sigma-Aldrich
Hexamethylenediamine
98%
Synonim(y):
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)6NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1098307
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
204-205 °C
gęstość pary
4 (vs air)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystalline solid
granice wybuchowości
6.3 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
bp
204-205 °C
mp
42-45 °C (lit.)
gęstość
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
Klucz InChI
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hexamethylenediamine (HMDA) can be used as a reagent used to modify acrylonitrile copolymers and to polycondense with compounds such as calcein.
It can be used as a:
  • Reactant for the synthesis of dialkyl hexamethylene-1,6-dicarbamate with alkyl carbamate in the presence of various metal catalysts via the transesterification reaction.
  • Surface modifier for chlorinated and fluorinated nanodiamond synthesized by detonation.
  • Reactant with adipic acid for the synthesis of nylon 6-6 by polycondensation.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hexamethylenediamine (HMDA) from fossil-vs. bio-based routes: an economic and life cycle assessment comparative study.
Dros AB, et al.
Green Chemistry, 17(10), 4760-4772 (2015)
Sensors and Actuators B, Chemical, 13, 420-420 (1993)
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 54, 355-355 (1994)
Surface modification of detonation nanodiamond with ethylenediamine and hexamethylenediamine.
Yakovlev RY, et al.
Mendeleev Communications, 4(22), 213-214 (2012)
Synthesis of dialkyl hexamethylene-1, 6-dicarbamate from 1, 6-hexamethylenediamine and alkyl carbamate over FeCl3 as catalyst.
Guo X, et al.
Catalysis Communications, 10(8), 1248-1251 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H11696-100G4061833664292
H11696-1KG4061833664308
H11696-25G4061833664445
H11696-500G4061835374731
H11696-5G