Kluczowe dokumenty
D13208
1,4-Diaminobutane
99%
Synonim(y):
1,4-Butanediamine, Putrescine, Tetramethylenediamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
granice wybuchowości
9.08 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
158-160 °C (lit.)
mp
25-28 °C (lit.)
gęstość
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
Klucz InChI
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
rat ... Odc1(24609)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
HPLC Analysis of Biogenic Amines on Ascentis® RP-Amide