Merck
D23602
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane
≥99%
Synonim(y):
1,3-Propanediamine, DAP, TMEDA, Trimethylenediamine
About This Item
Wzór liniowy:
NH2(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
Beilstein:
605277
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<8 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
662 °F
granice wybuchowości
15.2 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
140 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
gęstość
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCN
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2
Klucz InChI
XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
1,3-diaminopropan jest stosowany jako monomer do syntezy poliamidów i poliimidów alifatycznych. Jest również wykorzystywany do modyfikacji nanorurek węglowych i służy jako środek sieciujący w przygotowywaniu hydrożeli.
Zastosowanie
  • Synthesis and Characterization of Bulky 1,3-Diamidopropane Complexes of Group 2 Metals (Be ‒ Sr).: Demonstrates the utility of 1,3-diaminopropane in the synthesis of metal complexes, enhancing the diversity and functionality of inorganic compounds, crucial for high purity chemical reagent applications (Jones et al., 2024).
  • Rational engineering of homospermidine synthase for enhanced catalytic efficiency toward spermidine synthesis.: Explores the use of 1,3-diaminopropane as a precursor in enzymatic synthesis, optimizing biotechnological processes for polyamine production, pertinent to drug delivery system research (Liu et al., 2024).
  • Hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers as binders for metals of industrial significance.: Investigates 1,3-diaminopropane′s efficacy in the synthesis of dendrimers, crucial for industrial applications in binding metals, thereby impacting industrial chemical manufacturing R&D (Abu Sbeih et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
122.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
50 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chunhua Zhu et al.
BMC genomics, 18(1), 436-436 (2017-06-07)
Vibrio parahaemolyticus causes serious seafood-borne gastroenteritis and death in humans. Raw seafood is often subjected to post-harvest processing and low-temperature storage. To date, very little information is available regarding the biological functions of cold shock proteins (CSPs) in the low-temperature
Fang Xie et al.
Frontiers in microbiology, 8, 811-811 (2017-05-26)
Antimicrobial peptides are essential to the innate immune defense of the mammal against bacterial infection. However, pathogenic bacteria have evolved multiple strategies to resist and evade antimicrobial peptides, which is vital to bacterial survival and colonization in hosts. PR-39 is
Eleftheria Soulioti et al.
Medicina (Kaunas, Lithuania), 55(7) (2019-07-26)
Background and objectives: Brachial plexus block is commonly used in shoulder surgery, as it provides satisfactory surgical conditions and adequate postoperative pain control. However, there are contradictory reports regarding the addition of tramadol to the injected regional anesthetic solution. We
Gayeon Won et al.
BMC veterinary research, 13(1), 40-40 (2017-02-02)
Salmonella Typhimurium (S. Typhimurium) inactivated by a regulated autolysis system was genetically engineered to express the homo-pentameric B subunit of Shiga toxin 2e (Stx2eB) on its surface. To prepare a strain able to yield autolyzed Salmonella bearing Stx2eB, the plasmid
Mikkel T Steinberg et al.
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine, 26(1), 31-31 (2018-04-25)
Experimental active compression-decompression (ACD) CPR is associated with increased haemodynamic outcomes compared to standard mechanical chest compressions. Since no clinically available mechanical chest compression device is capable of ACD-CPR, we modified the LUCAS 2 (Physio-Control, Lund, Sweden) to deliver ACD-CPR
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D23602-25G4061833562109
D23602-2KG
D23602-5L
D23602-1L
D23602-250ML
D23602-3KG4061833562116
D23602-500G4061833562123