Merck
329665
Sigma-Aldrich
1,5-Diamino-2-methylpentane
99%
Synonim(y):
2-Methyl-1,5-pentanediamine, 2-Methylpentamethylene diamine
About This Item
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2CH2CH(CH3)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.20
Beilstein:
1732701
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
130 mmHg ( 135 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
568 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
tw
193 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(CN)CCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h6H,2-5,7-8H2,1H3
Klucz InChI
JZUHIOJYCPIVLQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jayoung Kim et al.
Acta biomaterialia, 41, 293-301 (2016-06-06)
The design of polymeric nanoparticles for gene therapy requires engineering of polymer structure to overcome multiple barriers, including prolonged colloidal stability during formulation and application. Poly(β-amino ester)s (PBAEs) have been shown effective as polymeric vectors for intracellular DNA delivery, but
Anne-Sophie Mora et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(18) (2019-09-12)
Most of the current amine hardeners are petro-sourced and only a few studies have focused on the research of bio-based substitutes. Hence, in an eco-friendly context, our team proposed the design of bio-based amine monomers with aromatic structures. This work
Camila G Zamboni et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 18-28 (2017-03-30)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third most deadly cancer in the US, with a meager 5-year survival rate of <20%. Such unfavorable numbers are closely related to the heterogeneity of the disease and the unsatisfactory therapies currently used to manage