Merck
368849
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
technical grade, 95%
Synonim(y):
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(C6H10NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.36
Beilstein:
2079179
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 38 °C)
Próba
95%
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
Klucz InChI
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-metylenobis(cykloheksyloamina), znana również jako PACM (para-diaminodicykloheksylometan), to organiczny związek aminowy charakteryzujący się obecnością dwóch grup aminowych przyłączonych do szkieletu dicykloheksylometanu. Stosowany jest głównie jako utwardzacz w preparatach żywic epoksydowych, gdzie odgrywa kluczową rolę w reakcjach sieciowania, poprawiając właściwości mechaniczne i odporność termiczną powstałych materiałów. Ma potencjalne zastosowania w dziedzinie biomedycyny, szczególnie w rozwoju biomateriałów polimerowych. Jego właściwości jako utwardzacza w preparatach żywic epoksydowych pozwalają na tworzenie biokompatybilnych materiałów, które mogą być stosowane w urządzeniach medycznych, implantach i rusztowaniach inżynierii tkankowej.
Zastosowanie
4,4′-metylenobis(cykloheksyloamina) może być stosowana jako:
  • Środek utwardzający żywice epoksydowe, ułatwiający proces sieciowania, który prowadzi do tworzenia materiałów termoutwardzalnych.
  • Kluczowy składnik w syntezie elastomerów poliuretanowych, które zostały zbadane pod kątem ich biokompatybilności i właściwości mechanicznych, dzięki czemu nadają się do zastosowań biomedycznych.
  • Monomer do syntezy porowatych polimerów organicznych (POP) poprzez reakcje substytucji nukleofilowej. Te POP są następnie testowane pod kątem ich zdolności do wchłaniania jodu i wydajności wykrywania fluorescencji związanej z dinitrofenolem (DNP).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
318.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
159 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G L Kennedy
Journal of applied toxicology : JAT, 11(5), 367-371 (1991-10-11)
1,4-Bis(aminocyclohexyl)methane (PACM; CAS No. 1761-71-3) is a white solid considered for use in polymeric systems. PACM is moderately toxic systemically, with the acute oral lethal dose in rats between 670 and 1000 mg kg-1. PACM is a weak dermal sensitizer
Malin Frick et al.
Contact dermatitis, 48(6), 305-309 (2003-10-09)
From August 1999 to April 2001, there was an outbreak of severe eczema at a factory manufacturing medical equipment. A glue, mainly based on the isocyanate dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (DMDI), was suspected as being the cause of the problem. 16 workers with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R465909-1EA
368849-250G4061831832907
368849-50G