Merck
117323
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylene-bis(2-chloroaniline)
85%
Synonim(y):
2,2′-Dichloro-4,4′-methylenedianiline, 4,4′-Diamino-3,3′-dichlorodiphenylmethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH2[C6H3(Cl)NH2]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.15
Beilstein:
1882318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
85%
Formularz
solid
bp
202-214 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
102-107 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Cc2ccc(N)c(Cl)c2)cc1Cl
InChI
1S/C13H12Cl2N2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7H,5,16-17H2
Klucz InChI
IBOFVQJTBBUKMU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chiu-Shong Liu et al.
Environmental health perspectives, 113(6), 771-774 (2005-06-03)
A 52-year-old male chemical worker was admitted to the hospital with a history of paroxysmal microscopic hematuria for about 2 years and nocturia with gross hematuria about five times per night for 2 months. He was a nonsmoker and denied
R E Savage et al.
Journal of occupational and environmental medicine, 40(2), 125-135 (1998-03-21)
Many bladder cancers are indolent, and since there are no biomarkers to predict progression, the prognosis is problematic. Utilizing an in vitro/in vivo human uroepithelial cell (SV-HUC.PC) transformation system, we investigated several molecular events occurring along the continuum of exposure
J Cocker et al.
International journal of hygiene and environmental health, 210(3-4), 383-386 (2007-02-27)
The UK Health and Safety Laboratory (HSL) provides research and analytical support to the Health and Safety Executive, other Government Departments and employers. In the area of biomonitoring HSL conducts research studies and provides an analytical service for regular surveillance
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline).
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 262-264 (2011-08-24)
C Keen et al.
Toxicology letters, 213(1), 3-8 (2011-04-20)
This is a follow up survey of exposure to 4,4'-methylene-bis(2-chloroaniline) (MbOCA) and isocyanates in the UK polyurethane industry. Urine samples (n=446) were collected from 90 different workers. MbOCA levels were below the limit of detection in 170 samples and 26