Merck
378259
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminobenzophenone
97%
Synonim(y):
Bis(4-aminofenylo)metanon
About This Item
Wzór liniowy:
(H2NC6H4)2CO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.25
Beilstein:
2211861
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
243-247 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H,14-15H2
Klucz InChI
ZLSMCQSGRWNEGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
David R Worthen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(17), 5012-5015 (2009-07-28)
Several diaminodiphenyl analogs were assessed in vivo for their capacity to inhibit seizure induction and propagation in rodents. Both 3,4'- and 4,4'-diaminodiphenyl compounds prevented seizures for as long as 4h after maximal electric shock induction. 4,4'-Diphenyl compounds bridged by a