Merck
638560
Sigma-Aldrich
Methyl adipoyl chloride
97%
Synonim(y):
Adipic acid monomethyl ester chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCO(CH2)4COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.61
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4470 (lit.)
bp
76 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.148 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ester
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
HDLGIEZOMYJKAK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Viviana Pardo-Jiménez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-02-23)
New histone deacetylases (HDAC) inhibitors with low toxicity to non-cancerous cells, are a prevalent issue at present because these enzymes are actively involved in fibrotic diseases. We designed and synthesized a novel series of thiazolyl-coumarins, substituted at position 6 (R