S6452
Succinyl chloride
95%
Synonim(y):
Succinic acid dichloride
About This Item
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
tw
190 °C (lit.)
95-96 °C/16 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
gęstość
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H4Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
Klucz InChI
IRXBNHGNHKNOJI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter