Kluczowe dokumenty
191760
3,4-Diaminobenzophenone
97%
Synonim(y):
4-Benzoyl-o-phenylenediamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
115-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2
Klucz InChI
RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)