Merck
653586
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
97%
Synonim(y):
1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-o-phenylenediamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7FN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Beilstein:
2081075
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
94-98 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1ccc(F)cc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
Klucz InChI
KWEWNOOZQVJONF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Anshul Singh et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2467463-2467463 (2018-06-01)
We present an inclusive characterization of the unimetallic and heterobimetallic complexes of copper synthesized using CuCl2 and diamine (4-fluoro 1,2-phenylenediamine) resulting in monometallic complex which further undergoes treatment with organometallic dichlorides of group 4 and 14 in 1 : 2 molar ratio
Andreas Kiontke et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(16), 3715-3722 (2018-04-14)
Ambient ionization mass spectrometry (AI-MS), the ionization of samples under ambient conditions, enables fast and simple analysis of samples without or with little sample preparation. Due to their simple construction and low resource consumption, plasma-based ionization methods in particular are
Jacek E Nycz et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(22) (2019-11-27)
New approaches to the synthesis of 4,7-dichloro-1,10-phenanthrolines and their corresponding 9H-carbazol-9-yl-, 10H-phenothiazin-10-yl- and pyrrolidin-1-yl derivatives were developed. Their properties have been characterized by a combination of several techniques: MS, HRMS, GC-MS, electronic absorption spectroscopy and multinuclear NMR in both solution