Key Documents
P30004
1-Phenylpiperazine
≥97.0%
Synonim(y):
N-Phenyldiethylenediamine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.588 (lit.)
tw
286 °C (lit.)
gęstość
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
Klucz InChI
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Htr3a(15561)
rat ... Drd2(24318) , Htr1a(24473)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?