Merck
193135
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonim(y):
α,α,α,α′,α′,α′-Hexafluoro-3,5-xylidine, 5-Amino-α,α,α,α′,α′,α′-hexafluoro-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.12
Beilstein:
654318
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.467 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-5(8(12,13)14)3-6(15)2-4/h1-3H,15H2
Klucz InChI
CDIDGWDGQGVCIB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of:
  • N-[2-hydroxy-1-naphthylidene]-3, 5-bis(trifluoromethyl)aniline, Schiff′s base
  • 5,7-bis(trifluoromethyl)aniline
  • N-1-phenylethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline via titanium-catalyzed hydroamination reaction
  • N,N′-bis[3,5-bis(tri-fluoromethyl)phenyl]thiourea, organocatalyst
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spectroscopic studies, antimicrobial activities, and crystal structure of N-[2-hydroxy-1-naphthylidene] 3, 5-bis (trifluoromethyl) aniline.
Unver H, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 36(3), 229-237 (2006)
Derivatives of o-, m-and p-Aminobenzotrifluoride1.
Maginnity PM and Gaulin CA.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3579-3580 (1951)
Titanium-catalyzed intermolecular hydroamination of vinylarenes.
Ludwig T Kaspar et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(37), 5972-5974 (2005-08-13)
Acid-free, organocatalytic acetalization.
Kotke M and Schreiner PR.
Tetrahedron, 62(2), 434-439 (2006)
Soumya Mukherjee et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 24(45), 11771-11778 (2018-05-29)
Fluorous organic building blocks were utilized to develop two self-assembled, hydrophobic, fluorinated porous organic polymers (FPOPs), namely, FPOP-100 and FPOP-101. Comprehensive mechanical analyses of these functionalised triazine network polymers marked the introduction of mechanical stiffness among all porous organic network