374857
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
Synonim(y):
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
gęstość
1.476 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C9H3F6NO/c10-8(11,12)5-1-6(9(13,14)15)3-7(2-5)16-4-17/h1-3H
Klucz InChI
NRSSOFNMWSJECS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Chemical derivatization of amino-functionalized model surfaces.
- Preparation of arylaminothiocarbonylpyridinium zwitterionic salts, via an exothermic reaction with 4-pyrrolidinopyridine.
- Synthesis of (S)-3-hydroxymethyl-2-methoxymethoxy-2′-(3-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)uryl-benzyl)-1,10-binaphthalene.
- Synthesis of 1-[3,5-bis(trifluoromethyl) phenyl]-3-(2-pyridyl)thiourea, via reaction with 2-amino pyridine in MeCN.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup