Merck
345814
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)aniline
98%
Synonim(y):
2-Amino-3-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluidine
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(CF3)NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.462 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
gęstość
1.388 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Nc1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-3-1-2-4(6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Klucz InChI
CQSFHEFEKDRLKE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Fluoro-6-(trifluorometylo)anilina jest fluorowanym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
2-Fluoro-6-(trifluorometylo)anilina może być stosowana do otrzymywania bis[4-amino-3-fluoro-5-(trifluorometylo)fenylo]metanu.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Addition polyimides from non-mutagenic diamines.
Delvigs P, et al.
High Performance Polymers, 13(4), 301-312 (2001)
Mengying Xie et al.
Frontiers in immunology, 13, 923424-923424 (2022-07-26)
Innate lymphoid cells (ILCs) develop from ILC progenitors in the bone marrow. Various ILC precursors (ILCPs) with different ILC subset lineage potentials have been identified based on the expression of cell surface markers and ILC-associated key transcription factor reporter genes.
Sun-Hee Hwang et al.
Current biology : CB, 29(5), 790-802 (2019-02-26)
Polycystic kidney disease proteins, polycystin-1 and polycystin-2, localize to primary cilia. Polycystin knockouts have severe cystogenesis compared to ciliary disruption, whereas simultaneous ciliary loss suppresses excessive cyst growth. These data suggest the presence of a cystogenic activator that is inhibited
Wei Hu et al.
Autophagy, 15(4), 707-725 (2019-01-08)
Helicobacter pylori (H. pylori) is a common human pathogenic bacterium. Once infected, it is difficult for the host to clear this organism using the innate immune system. Increased antibiotic resistance further makes it challenging for effective eradication. However, the mechanisms