Kluczowe dokumenty
O2706
Octafluorotoluene
98%
Synonim(y):
Perfluorotoluene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.368 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
gęstość
1.666 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10
Klucz InChI
USPWUOFNOTUBAD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
68.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?