Merck
L512001
Sigma-Aldrich
sec-Butyl stannatrane
Synonim(y):
5-(sec-Butyl)-1-aza-5-stannabicyclo[3.3.3]undecane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H27NSn
Masa cząsteczkowa:
316.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(CC)[Sn]1(CCC2)CCCN2CCC1
InChI
1S/C9H18N.C4H9.Sn/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3;1-3-4-2;/h1-9H2;3H,4H2,1-2H3;
Klucz InChI
QQDZOYQDJQQXLR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Drugorzędowe stannatrany są innowacyjnym źródłem drugorzędowego nukleofila dla katalizowanych Pd reakcji krzyżowego sprzęgania i zostały zgłoszone jako zapewniające większą wygodę w porównaniu z alternatywami, np. boronianami, Grignardami itp.
Stereoretyczne katalizowane Pd reakcje krzyżowego sprzęgania Stille'a drugorzędowych alkilowych azastannatranów i halogenków arylowych. .
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L512001-500MG4061833247228