Kluczowe dokumenty
302937
Perfluoro(methylcyclohexane)
technical grade, 90%
Synonim(y):
(Trifluoromethyl)undecafluorocyclohexane, Perfluoromethylcyclohexane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n17/D 1.285 (lit.)
bp
76 °C (lit.)
gęstość
1.787 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
Klucz InChI
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A reactant to synthesize perfluoro-2-methylcyclohex-1-enolate by photochemical reaction with tetrabutylammonium iodide in water.
- A fluorous solvent to synthesize polynorbornene via ring-opening metathesis polymerization (ROMP) of norbornene using fluorous Grubbs′ second-generation catalyst.
It can also be used as a solvent to investigate fluorophilicity of a series of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?