Kluczowe dokumenty
248061
Octafluoronaphthalene
96%
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6,7,8-Octafluoronaphthalene, Perfluoronaphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10F8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
87-88 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2c1F
InChI
1S/C10F8/c11-3-1-2(5(13)9(17)7(3)15)6(14)10(18)8(16)4(1)12
Klucz InChI
JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Amination of octafluoronaphthalene in liquid ammonia: 2, 6-and 2, 7-Diaminohexafluoronaphthalenes selective preparation.
Journal of Fluorine Chemistry, 129(4), 253-260 (2008)
Qimeng Jiang et al.
Polymers, 12(7) (2020-07-28)
Solid acid catalysts generally show the disadvantage of low acid amount and low recycling rate. To solve these problems, corn stalk-based solid acid catalysts were synthesized through carbonization and sulfonation processes in this work. The results showed that besides the
J C Collings et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 57(Pt 7), 870-872 (2001-07-10)
The structure of the title complex, C10F8*C14H10, comprises mixed stacks of alternating diphenylacetylene and octafluoronaphthalene molecules, both lying at inversion centres and parallel to within 8.6 (1) degrees, in contrast with the herring-bone packing observed in crystals of either pure
A phase transformation with no change in space group symmetry; octafluoronaphthalene.
Pawley GS and Dietrich O-W.
Journal of Physics C: Solid State Physics, 8(16), 2549-2549 (1975)
Polycyclic fluoroaromatic compounds. Part XII.[1] The extent of 1-substitution in octafluoronaphthalene.
Burdon J and Rimmington TW.
Journal of Fluorine Chemistry, 27(3), 257-261 (1985)