Kluczowe dokumenty
326720
Hexafluorobenzene
≥99.5%, NMR grade
Synonim(y):
1,2,3,4,5,6-Hexafluorobenzene, Perfluorobenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
NMR grade
Poziom jakości
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.377 (lit.)
tw
80-82 °C (lit.)
mp
3.7-4.1 °C (lit.)
gęstość
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Klucz InChI
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?