Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
122-123 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(Cl)c(F)c1F
InChI
1S/C6ClF5/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
Klucz InChI
KGCDGLXSBHJAHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- 1,2-difluoro-1,2-bis-(pentafluorofenylo)dichloranu poprzez fluorowanie fluorem pierwiastkowym w temperaturze 128°C
- 5-chloro-1-(difluorochloro)-2,3,4,5,6,6-heksafluoro-1,3-cykloheksadienu w reakcji z trifluorkiem chloru w temperaturze -78°C
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?