Key Documents
282286
1,4-Diiodotetrafluorobenzene
98%
Synonim(y):
1,2,4,5-Tetrafluoro-3,6-diiodobenzene, 1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, 3,6-Diiodo-1,2,4,5-tetrafluorobenzene, Tetrafluoro-1,4-diiodobenzene, p-Diiodoperfluorobenzene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
108-110 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(I)c(F)c(F)c1I
InChI
1S/C6F4I2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
Klucz InChI
VIXRAZODEODOJF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,4-Diiodotetrafluorobenzene is a ditopic perfluorinated iodobenzene used for cocrystallization of halopyridinium salts.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?