Merck
318248
Sigma-Aldrich
Tetraiodoethylene
97%
Synonim(y):
1,1,2,2-tetrajodoeten, Diiodoform, Okresowy etylen, Periodoethene, Tetrajodek etylenu, Tetrajodoeten
About This Item
Wzór liniowy:
I2C=CI2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
18.3 (vs air)
Próba
97%
Formularz
solid
mp
191-193 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
I\C(I)=C(\I)I
InChI
1S/C2I4/c3-1(4)2(5)6
Klucz InChI
ZGQURDGVBSSDNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter Stokes et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(18), 2024-2030 (2014-08-19)
The atmospheric pressure solids analysis probe (ASAP) has been successfully introduced into laboratories as a routine analytical tool but the technique is labour-intensive and is not easily automated. This paper describes the modifications made to an existing atmospheric pressure gas