Merck
363049
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methylene-d2 iodide
About This Item
Wzór liniowy:
CD2I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
tw
68 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Klucz InChI
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
Zastosowanie
Used to prepare deuterated fulvene for retro-Diels-Alder studies.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Aldrichimica Acta, 23, 53-53 (1990)