Merck
259020
Sigma-Aldrich
Dibromomethane-d2
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methylene-d2 bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CD2Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
5.9 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
34.9 mmHg ( 20 °C)
czystość izotopowa
≥99 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
zawiera
copper as stabilizer
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5381 (lit.)
bp
99 °C (lit.)
gęstość
2.505 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(Br)Br
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Klucz InChI
FJBFPHVGVWTDIP-DICFDUPASA-N
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
PET evaluation of novel radiofluorinated reboxetine analogs as norepinephrine transporter probes in the monkey brain.
Schou M, et al.
Synapse, 53(2), 57-67 (2004)
Salla Lahdenpohja et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 63(9), 408-418 (2020-05-07)
Here, we describe the development of an in-house-built device for the fully automated multistep synthesis of the cannabinoid CB1 receptor imaging tracer (3R,5R)-5-(3-([18 F]fluoromethoxy-d2 )phenyl)-3-(((R)-1-phenylethyl)amino)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)pyrrolidin-2-one ([18 F]FMPEP-d2 ), following good manufacturing practices. The device is interfaced to a HPLC and
[18 F] FMeNER-D2: Reliable fully-automated synthesis for visualization of the norepinephrine transporter.
Rami-Mark C, et al.
Nuclear Medicine and Biology, 40(8), 1049-1054 (2013)