Merck
416851
Sigma-Aldrich
Methyl-d3 trifluoromethane sulfonate
99 atom % D
Synonim(y):
Methyl-d3 triflate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.325 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
gęstość
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1D3
Klucz InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Deuterated analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alkylation of enolates with triflates
Bates RB and Taylor SR
The Journal of Organic Chemistry, 58(16), 4469-4470 (1993)