Kluczowe dokumenty
302813
(+)-O,O′-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
made from synthetic tartaric acid, 97%
Synonim(y):
Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]19/D +138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ester
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@@H]([C@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m0/s1
Klucz InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HOTGVXAUSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?