Merck
479047
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethoxyacetaldehyde solution
60 wt. % in H2O
Synonim(y):
Glyoxal 1-(dimethyl acetal), Glyoxal dimethyl acetal
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
Beilstein:
1850744
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
stężenie
60 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414
bp
100 °C
gęstość
1.15 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
acetal
aldehyde
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)C(OC)OC
InChI
1S/C4H8O3/c1-6-4(3-5)7-2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is a 60wt% solution of 2,2-dimethoxyacetaldehyde (glyoxal dimethyl acetal) in water. The aldol condensation of 2,2-dimethoxyacetaldehyde with acetoacetic ester in the absence of the catalyst and solvent has been reported. It participates in the synthesis of isoxazoline vinyl ester pseudopeptides and tetrahydro-β-carboline derivatives of barbituric acid analogs.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
169.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
76.1 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalyst-Free Aldol Additions of 1,3-Dicarbonyl Compounds.
Rohr K and Mahrwald R.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(18), 2877-2880 (2008)
Synthesis and activity of isoxazoline vinyl ester pseudopeptides as proteasome inhibitors.
Marastoni M, et al.
Journal of Peptide Science, 20(4), 258-265 (2014)
Design and synthesis of Pictet-Spengler condensation products that exhibit oncogenic-RAS synthetic lethality and induce non-apoptotic cell death.
Skouta R, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22(17), 5707-5713 (2012)
Paolo Ziosi et al.
ChemSusChem, 11(13), 2202-2210 (2018-05-16)
A new process for the synthesis of hydroxytyrosol (3,4-dihydroxyphenylethanol), the most powerful natural antioxidant currently known, by means of a two-step approach is reported. Catechol is first reacted with 2,2-dimethoxyacetaldehyde in basic aqueous medium to produce the corresponding mandelic derivative
Global Trade Item Number
SKUGTIN
479047-100ML4061837015397