Kluczowe dokumenty
170216
Methylglyoxal 1,1-dimethyl acetal
≥97%
Synonim(y):
1,1-Dimethoxyacetone, Pyruvaldehyde-1-dimethyl acetal, Pyruvic aldehyde dimethyl acetal
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.398 (lit.)
bp
143-147 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acetal
ether
ketone
ciąg SMILES
COC(OC)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h5H,1-3H3
Klucz InChI
ULVSHNOGEVXRDR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?