Kluczowe dokumenty
192309
3,3-Dimethyloxetane
98%
Synonim(y):
3,3-dimetyloksacyklobutan, 3,3-dimetyloksyetan, Tlenek 3,3-dimetylotrimetylenu, β,β-dimetyloksyetan
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.399 (lit.)
bp
81 °C/765 mmHg (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC1(C)COC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-6-4-5/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
RVGLUKRYMXEQAH-UHFFFAOYSA-N
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
15.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?